Learn More
Dibenzoylmethane, 98%
Codice prodotto. 10306130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10306130 100 g Plastic bottle 100g
10676544 10 g Glass Bottle 10g
10408450 25 g Plastic bottle 25g
15109163 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10306130 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 112601000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 120-46-7 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-46-7
Formula molecolare C15H12O2
Molecular Weight (g/mol) 224.26
Numero MDL MFCD00003085
InChI Key NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
PubChem CID 8433
ChEBI CHEBI:75417
IUPAC Name 1,3-diphenylpropane-1,3-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzoylmethane
Nota nome 98%
Punto di fusione 75°C to 79°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 219°C to 221°C (18.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5COCH2COC6H5
Quantità 100 g
Beilstein 07,769
Indice di Merck 15,3014
Peso formulazione 224.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals