Learn More
Dibenzoylmethane, TRC
Codice prodotto. 30381267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381267 100 g 100g
30379242 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30381267 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD422683100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-46-7
Formula molecolare C15 H12 O2
Molecular Weight (g/mol) 224.25
Sinonimo 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, 1,3-Diphenylpropan-1,3-dione, 2-Benzoylacetophenone, AD 158, DBM, DBM 83, Dibenzoylmethane, Karenz DK 2, NSC 406806, NSC 52984, NSC 6266, PB 201, Phenyl phenacyl ketone, Rhodiastab 83, Rhodiastab 83P, ω-Benzoylacetophenone
IUPAC Name 1,3-diphenylpropane-1,3-dione
SMILES O=C(CC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzoylacetophenone
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Peso formulazione 224.0837