Learn More
Dibenzyl azodicarboxylate, 94%
Codice prodotto. 10464653 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10464653 5 g Bottiglia in vetro 5g
10329150 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10464653 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 270270050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2449-05-0 | C16H14N2O4 | 298.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X Bond Formation (Halogen), Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2449-05-0
Formula molecolare C16H14N2O4
Molecular Weight (g/mol) 298.29
Numero MDL MFCD00016737
InChI Key IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
Sinonimo dibenzyl azodicarboxylate, azodicarboxylic acid dibenzyl ester, dbad, unii-o9nge39q8o, dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate, o9nge39q8o, diazenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis phenylmethyl ester, phenylmethyl benzyloxycarbonyl diazenyl formate, dibenzylazodicarboxylate
PubChem CID 5387121
IUPAC Name benzyl (NE)-N-phenylmethoxycarbonyliminocarbamate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzyl azodicarboxylate
Nota nome 94%
Punto di fusione 44°C to 52°C
Colore Yellow to Orange
Punto d'infiammabilità >230°C
Perdita all'essiccatura 0.75% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Fieser 15,111
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 298.29
Percent Purity 94%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibenzyl azodicarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.