Learn More
Dibenzyl Azodicarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30349656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349656 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349656 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD417215100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzyl Azodicarboxylate
CAS 2449-05-0
Formula molecolare C16H14N2O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Diazenedicarboxylic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, Azodi-Formic Acid Dibenzyl Ester, Dibenzyl Azodicarboxylate, NSC 620564
InChI Formula InChI=1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)N=NC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC Name benzyl (NE)-N-phenylmethoxycarbonyliminocarbamate
Molecular Weight (g/mol) 298.29
Peso formulazione 298.0954