Learn More
Dibenzyl Disulphide, TRC
Codice prodotto. 30368377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368377 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30368377 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41708010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Disulfide
CAS 150-60-7
Formula molecolare C14 H14 S2
Quantità 10 g
Sinonimo Disulfide, bis(phenylmethyl), Benzyl disulfide (8CI), Bis(phenylmethyl) disulfide, 1,4-Diphenyl-2,3-dithiabutane, BDS, Benzyl bisulfide, Dailube S 700, Di(phenylmethyl)disulfide, Dibenzyl disulfide, Dibenzyl disulphide, NSC 677465, NSC 6841, S 700, T 322, α-(Benzyldithio)toluene
InChI Formula InChI=1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name (benzyldisulfanyl)methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 246.39
Peso formulazione 246.0537
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.