Learn More
Dibenzyl Malonate, TRC
Codice prodotto. 30358879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30358879 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30358879 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41788550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzyl Malonate
CAS 15014-25-2
Formula molecolare C33 H30 N2 O4
Quantità 50 g
Sinonimo Propanedioic acid 1,3-bis(phenylmethyl) ester, Malonic acid, dibenzyl ester, Propanedioic acid bis(phenylmethyl) ester, Dibenzyl malonate, NSC 101027
InChI Formula InChI=1S/C33H30N2O4/c1-37-30-16-15-21(20-31(30)38-2)23-18-28-32(29(36)19-23)33(35-27-14-7-6-13-26(27)34-28)22-9-8-12-25(17-22)39-24-10-4-3-5-11-24/h3-17,20,23,33-35H,18-19H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(cc1OC)C2CC3=C(C(Nc4ccccc4N3)c5cccc(Oc6ccccc6)c5)C(=O)C2
IUPAC Name 9-(3,4-dimethoxyphenyl)-6-(3-phenoxyphenyl)-5,6,8,9,10,11-hexahydrobenzo[b][1,4]benzodiazepin-7-one
Molecular Weight (g/mol) 518.602
Peso formulazione 518.221