Learn More
Dibenzyl phosphate, 98%
Codice prodotto. 10398643 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10398643 1 g Bottiglia in vetro 1g
10561652 5 g Bottiglia in vetro 5g
10386170 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10398643 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112650010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1623-08-1 | C14H15O4P | 278.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1623-08-1
Formula molecolare C14H15O4P
Molecular Weight (g/mol) 278.23
Numero MDL MFCD00004775
InChI Key HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
PubChem CID 74189
IUPAC Name dibenzyl hydrogen phosphate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzyl phosphate
Nota nome 99%
Punto di fusione 76.0°C to 80.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5CH2O)2P(O)OH
Quantità 1 g
Beilstein 06, 439
Peso formulazione 278.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder