Learn More
Dibenzyl phosphite, 90+%, technical
Codice prodotto. 10162710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10162710 25 g Bottiglia in vetro 25g
10135583 5 g Bottiglia in vetro 5g
10063943 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10162710 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112660250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17176-77-1
Formula molecolare C14H14O3P
Molecular Weight (g/mol) 261.24
Numero MDL MFCD00004774
InChI Key RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6334615
SMILES O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzyl phosphite
Nota nome tech., 80%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1800g/mL
Punti di ebollizione 110.0°C to 120.0°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5CH2O)2P(O)H
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.5560
Quantità 25 g
Fieser 01,198
Indice di Merck 15,3019
Gravità specifica 1.18
IUPAC Name bis(benzyloxy)(oxo)-λ⁵-phosphanylium
Peso formulazione 262.23
Percent Purity 95%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibenzyl phosphite
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.