Learn More
Dibenzyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Codice prodotto. 30313467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313467 0.05 g 0.05g
30310629 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30313467 Fornitore CDN N. del fornitore CDND57260.05G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic acid, bis-benzyl ester D4
CAS 1015854-62-2
Formula molecolare C22 2H4 H14 O4
Quantità 0.05 g
Sinonimo 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(phenylmethyl) ester, Dibenzyl Phthalate-d4, Phthalic acid, bis-benzyl ester D4, Phthalic Acid Dibenzyl Ester (3,4,5,6)-D4
InChI Formula InChI=1 S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(24)26-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14 H,15-16H2/i7D,8 D,13 D,14 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCc3ccccc3)c1[2 H]
IUPAC Name dibenzyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 350.4
Peso formulazione 350.1456 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity