Learn More
Dibenzyl Phthalate-d4, TRC
Codice prodotto. 30371326
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371326 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30371326 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4181525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic acid, bis-benzyl ester D4
CAS 1015854-62-2
Formula molecolare C22 2H4 H14 O4
Quantità 5 mg
Sinonimo 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(phenylmethyl) ester, Dibenzyl Phthalate-d4, Phthalic acid, bis-benzyl ester D4, Phthalic Acid Dibenzyl Ester (3,4,5,6)-D4
InChI Formula InChI=1S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(24)26-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2/i7D,8D,13D,14D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCc3ccccc3)c1[2H]
IUPAC Name dibenzyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 350.4
Peso formulazione 350.1456