Learn More
Dibenzylamine, 98%
Codice prodotto. 11484593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484593 250 g 250g
11474593 1000 g 1000g
11494593 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11484593 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11554.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 103-49-1 | C14H15N | 197.28 g/mol
Dibenzylamine is used to prepare rubber accelerator for the vulcanization process and reaction-stoppers. Dibenzylamine type accelerators reduce nitrosamine production in the compounding process. It is also used to produce dibenzyl-nitroso-amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dibenzylamine is used to prepare rubber accelerator for the vulcanization process and reaction-stoppers. Dibenzylamine type accelerators reduce nitrosamine production in the compounding process. It is also used to produce dibenzyl-nitroso-amine.
Solubility
Soluble in water(0.4g/L).
Notes
Air Sensitive. Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-49-1
Formula molecolare C14H15N
Molecular Weight (g/mol) 197.28
Numero MDL MFCD00004770
InChI Key BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzylamine, benzenemethanamine, n-phenylmethyl, n-benzylbenzylamine, bibenzylamine, dibenzyl-amine, dibenzyl amine, bisbenzylamine, n,n-dibenzylamine, n-benzylaminomethyl benzene, unii-3g0yfx01c6
PubChem CID 7656
SMILES C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzylamine
Punto di fusione -26°C
Densità 1.026
pH 8.9
Punti di ebollizione 300°C
Punto d'infiammabilità 143°C (289°F)
Odore Weak
Indice di rifrazione 1.5745
Quantità 250 g
Numero UN UN2735
Beilstein 909664
Indice di Merck 14,3011
Informazioni di solubilità Soluble in water(0.4g/L).
IUPAC Name N-benzyl-1-phenylmethanamine
Peso formulazione 197.28
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibenzylamine