Learn More
Dibenzylamine, TRC
Codice prodotto. 30359179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30359179 1 g 1g
30352883 100 g 100g
30356039 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30359179 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4175051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-49-1
Formula molecolare C14 H15 N
Molecular Weight (g/mol) 197.28
Sinonimo Dibenzylamine (8CI), N-(Phenylmethyl)benzenemethanamine, (N-Benzylaminomethyl)benzene, Bibenzylamine, Bisbenzylamine, DBA, N,N-Dibenzylamine, N-Benzylbenzylamine, NSC 4811
IUPAC Name N-benzyl-1-phenylmethanamine
SMILES C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzylamine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H15N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2
Peso formulazione 197.1204