Learn More
DIBOA, TRC
Codice prodotto. 30011922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011922 10 mg 10mg
30137582 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011922 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42273010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17359-54-5
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Sinonimo (±)-2,4-Dihydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-DIBOA, 2,4-Dihydroxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
SMILES O=C1C(O)OC2=CC=CC=C2N1O
Specifica
Materiale o nome chimico DIBOA
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO4/c10-7-8(11)13-6-4-2-1-3-5(6)9(7)12/h1-4,8,11-12H
Peso formulazione 181.0375
Percent Purity >95%