Learn More
Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11399837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399837 25 g 25g
11309847 1 g 1g
11319847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11399837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042192.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
As a polymerization catalyst
As a polymerization catalyst
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14126-37-5
Formula molecolare C36H30Br2NiP2
Molecular Weight (g/mol) 743.09
Numero MDL MFCD00015865
InChI Key QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel ii bromide bis triphenylphosphine, nibr2 pph3 2, dibromobis triphenylphosphine nickel ii, bis triphenylphosphine nickel ii bromide, dibromobis triphenylphosphine nickel, dibromonickel; bis triphenylphosphine, bis triphenylphosphine dibromonickel ii
PubChem CID 11050914
IUPAC Name dibromonickel;triphenylphosphane
SMILES Br[Ni]Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Punto di fusione 219°C to 223°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Peso formulazione 743.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder