Learn More
Dibromochloromethane, TRC
Codice prodotto. 30373168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373168 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4252051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibromochloromethane
CAS 124-48-1
Formula molecolare C H Br2 Cl
Quantità 1 g
Sinonimo Dibromochloromethane, Chlorodibromomethane, DBCM, Dibromomonochloromethane, Monochlorodibromomethane
InChI Formula InChI=1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
SMILES ClC(Br)Br
IUPAC Name dibromo(chloro)methane
Molecular Weight (g/mol) 208.28
Peso formulazione 205.8134