Learn More
Dibromochloromethane, TRC
Codice prodotto. 30378869
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378869 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378869 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD425205500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Dibromochloromethane
CAS 124-48-1
Formula molecolare C H Br2 Cl
Quantità 500 mg
Sinonimo Dibromochloromethane, Chlorodibromomethane, DBCM, Dibromomonochloromethane, Monochlorodibromomethane
InChI Formula InChI=1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
SMILES ClC(Br)Br
IUPAC Name dibromo(chloro)methane
Molecular Weight (g/mol) 208.28
Peso formulazione 205.8134