Learn More
Dibromocyanoacetamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dibromocyanoacetamide |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H2Br2N2O/c4-3(5,1-6)2(7)8/h(H2,7,8) |
| Peso formulazione | 239.8534 |