Learn More
Dibromomethane, 99%
Codice prodotto. 10615532 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10615532 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10224570 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10124523 1 L Bottiglia in vetro 1L
11984481 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10615532 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112831000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-95-3
Formula molecolare CH2Br2
Molecular Weight (g/mol) 173.83
Numero MDL MFCD00000168
InChI Key FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
PubChem CID 3024
ChEBI CHEBI:47077
IUPAC Name dibromomethane
SMILES C(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Dibromomethane
Nota nome 99%
Punto di fusione -52.0°C
Colore Colorless to Brown
Densità 2.4700g/mL
Punti di ebollizione 96.0°C to 98.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2Br2
Indice di rifrazione 1.5400 to 1.5420
Quantità 100 mL
Beilstein 01,67
Fieser 11,337; 12,322; 16,393
Indice di Merck 15,6133
Gravità specifica 2.47
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone and, chloroform
Peso formulazione 173.83
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibromomethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato.