Learn More
Dibromomethane, 99%
Codice prodotto. 11418683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11418683 100 g 100g
11428683 500 g 500g
11438683 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418683 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10456.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173.835 g/mol
Dibromomethane is used as solvent in organic synthesis. It acts as an intermediate in the manufacture of specialty chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is useful as extractant and utilized for the determination of 5-nitroimidazoles (5-NDZ) in environmental waters. It is involved in the convertion of catechols to their methylenedioxy derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dibromomethane is used as solvent in organic synthesis. It acts as an intermediate in the manufacture of specialty chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is useful as extractant and utilized for the determination of 5-nitroimidazoles (5-NDZ) in environmental waters. It is involved in the convertion of catechols to their methylenedioxy derivatives.
Solubility
Miscible with water, chloroform, acetone, ether and alcohol.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents, aluminum and magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-95-3
Formula molecolare CH2Br2
Molecular Weight (g/mol) 173.835
Numero MDL MFCD00000168
InChI Key FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
PubChem CID 3024
ChEBI CHEBI:47077
IUPAC Name dibromomethane
SMILES C(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Dibromomethane
Nota nome Stabilized with 50ppm BHT
Punto di fusione -53°C
Densità 2.495
Punti di ebollizione 96°C to 98°C
Indice di rifrazione 1.541
Quantità 100 g
Numero UN UN2664
Beilstein 969143
Indice di Merck 14,6061
Informazioni di solubilità Miscible with water,chloroform,acetone,ether and alcohol.
Peso formulazione 173.85
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibromomethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene bromide