Learn More
Dibromomethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dibromomethane |
| CAS | 74-95-3 |
| Formula molecolare | C H2 Br2 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Dibromomethane, Methylene bromide, Methylene dibromide, NSC 7293 |
| InChI Formula | InChI=1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2 |
| SMILES | BrCBr |
| IUPAC Name | dibromomethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 173.83 |
| Peso formulazione | 171.8523 |