Learn More
Dibromomethane, TRC
Codice prodotto. 30374443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374443 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374443 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42564510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibromomethane
CAS 74-95-3
Formula molecolare C H2 Br2
Quantità 10 g
Sinonimo Dibromomethane, Methylene bromide, Methylene dibromide, NSC 7293
InChI Formula InChI=1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
SMILES BrCBr
IUPAC Name dibromomethane
Molecular Weight (g/mol) 173.83
Peso formulazione 171.8523