Learn More
Dibromonitromethane, TRC
Codice prodotto. 30134226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134226 100 mg 100mg
30007168 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134226 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD425710100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-91-4
Formula molecolare C H Br2 N O2
Molecular Weight (g/mol) 218.83
Sinonimo Dibromonitromethane (ACI), Nitrodibromomethane
IUPAC Name dibromo(nitro)methane
SMILES [O-][N+](=O)C(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Dibromonitromethane
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/CHBr2NO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Peso formulazione 216.8374