Learn More
Dibucaine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Dibucaine hydrochloride (Cinchocaine hydrochloride) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine hydrochloride is a potent SChE inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dibucaine hydrochloride |
| CAS | 61-12-1 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H30ClN3O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Cinchocaine hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 110 mg/mL (289.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (263.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC(OCCCC)=NC2=CC=CC=C12)NCCN(CC)CC.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 379.92 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only