Learn More
Dibutyl ether, puriss p.a., ≥99.5% (GC), Solstice
Codice prodotto. 15694180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15694180 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15694180 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 344621L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., low in aromatic compounds,≥99.5% (GC)
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibutyl ether
CAS 142-96-1
Densità 0.764g/mL at 25°C
Punto d'infiammabilità 25°C (77°F)
Punto di combustione 365°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H18O
Formula lineare [CH3(CH2)3]2O
Numero MDL MFCD00009461
Quantità 1 L
Numero UN UN1149
Beilstein 1732752
Sinonimo di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
InChI Key DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCCC
IUPAC Name 1-butoxybutane
Molecular Weight (g/mol) 130.23
PubChem CID 8909
Densità vapore 4.48 (vs air)
Peso formulazione 130.23g/mol
Pressione del vapore 4.8mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.5% (GC)