Specifica
| Materiale o nome chimico | Dibutyl Ether |
| Punto di fusione | -98°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.764g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 140°C |
| Punto d'infiammabilità | 25°C (77°F) |
| Punto di combustione | 365°F |
| Imballaggio | Metal Drum |
| Formula lineare | [CH3(CH2)3]2O |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.399(lit.) |
| Vedi altri risultati |