Learn More
Dibutyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30382989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382989 50 mL -
30379202 500 mL 500mL
30378816 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30382989 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42946550ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-96-1
Formula molecolare C8 H18 O
Molecular Weight (g/mol) 130.23
Sinonimo Butyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[butane], Butyl oxide, Di-n-butyl ether, Dibutyl ether, Dibutyl oxide, NSC 8459, n-Bu2O, n-Butyl ether
IUPAC Name 1-butoxybutane
SMILES CCCCOCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butylether
Quantità 50 mL
InChI Formula InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Peso formulazione 130.1358