Learn More
Dibutyl phosphate, 97%
Codice prodotto. 10678994 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10678994 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10742294 250 g Bottiglia in vetro 250g
10626051 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10678994 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406640025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 107-66-4 | C8H19O4P | 210.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-66-4
Formula molecolare C8H19O4P
Molecular Weight (g/mol) 210.21
Numero MDL MFCD00015245
InChI Key JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
PubChem CID 7881
IUPAC Name dibutyl hydrogen phosphate
SMILES CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Dibutyl phosphate
Nota nome 97%
Acidità 259 to 267mg KOH/g
Punto di fusione -13.0°C
Densità 1.0580g/mL
Punti di ebollizione 250.0°C
Punto d'infiammabilità 180°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3(CH2)3O)2P(O)OH
Indice di rifrazione 1.4270 to 1.4290
Quantità 2.5 kg
Gravità specifica 1.058
Peso formulazione 210.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibutyl phosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.