Learn More
Dibutyl phosphite, 14.5-16% P
Codice prodotto. 10573701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10573701 100 g Bottiglia in vetro 100g
10337520 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10573701 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155061000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 1809-19-4 | C8H19O3P | 194.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1809-19-4
Formula molecolare C8H19O3P
Molecular Weight (g/mol) 194.21
Numero MDL MFCD00066633
InChI Key OSPSWZSRKYCQPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutyl phosphite, dibutyl phosphonate, phosphonic acid, dibutyl ester, di-n-butylphosphite, dibutoxyphosphine oxide, mobil dbhp, dibutyl hydrogen phosphonate, di-n-butyl hydrogen phosphite, dibutylfosfit, phosphorous acid, dibutyl ester
PubChem CID 6327349
IUPAC Name dibutoxy(oxo)phosphanium
SMILES CCCCO[P+](=O)OCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Dibutyl phosphite
Nota nome 96%
Densità 0.9950g/mL
Punti di ebollizione 118°C to 119°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 121°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3O]2P(O)H
Indice di rifrazione 1.4225 to 1.4245
Quantità 100 g
Beilstein 01, I, 187
Gravità specifica 0.995
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 194.21
Percent Purity 14.5 to 16% (P)
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibutyl phosphite
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.