Learn More
Dibutyl sebacate, 93%
Codice prodotto. 10410831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10410831 250 g Bottiglia in vetro 250g
10400831 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10697844 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10410831 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406652500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-43-3 | C18H34O4 | 314.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-43-3
Formula molecolare C18H34O4
Molecular Weight (g/mol) 314.46
Numero MDL MFCD00027218
InChI Key PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
PubChem CID 7986
IUPAC Name dibutyl decanedioate
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Dibutyl sebacate
Punto di fusione -12°C
Densità 0.9400g/mL
Punto d'infiammabilità 167°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 91% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3OCO(CH2)8COO(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.442
Quantità 250 g
Gravità specifica 0.94
Peso formulazione 314.46
Percent Purity 93%
Forma fisica Liquid