Learn More
Dibutyl Sebacate, Mikromol™
Codice prodotto. 17920035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17920035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17920035 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0925.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dibutyl Sebacate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibutyl Sebacate
CAS 109-43-3
Nomi componenti o analita Dibutyl Sebacate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H34 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Decanedioic acid, dibutyl ester (9CI), Sebacic acid, dibutyl ester (6CI,8CI), Bis(n-butyl) sebacate, DBS, Di-n-Butyl sebacate, Dibutyl decanedioate, Dibutyl sebacate, Ergoplast SDB, Kodaflex DBS, NSC 3893, PX 404, Polycizer DBS, Reomol DBS, Sebacic acid di-n-butyl ester, Staflex DBS, Uniflex DBS
InChI Formula InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
IUPAC Name dibutyl decanedioate
Molecular Weight (g/mol) 314.46
Quantità 500 mg
Peso formulazione 314.2457 g/mol