Learn More
Dibutylamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dibutylamine |
| CAS | 111-92-2 |
| Formula molecolare | C8 H19 N |
| Quantità | 250 mL |
| Sinonimo | Dibutylamine (8CI), N-Butyl-1-butanamine, Di-n-butylamine, N,N-Di-n-butylamine, N,N-Dibutylamine, n-Dibutylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCNCCCC |
| IUPAC Name | N-butylbutan-1-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 129.24 |
| Peso formulazione | 129.1517 |