Learn More
Dibutyldiethyltin, TRC
Codice prodotto. 30135088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135088 1 g 1g
30012595 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135088 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4294551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20525-62-6
Formula molecolare C12 H28 Sn
Molecular Weight (g/mol) 291.06
Sinonimo Dibutyldiethylstannane, Diethyldibutyltin
IUPAC Name dibutyl(diethyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CC)(CC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Dibutyldiethyltin
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/2C4H9.2C2H5.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H2,2H3;
Peso formulazione 292.1213