Learn More
Dibutyltin(IV) Oxide, TRC
Codice prodotto. 30179753
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179753 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30179753 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42956010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibutyltin-oxide
CAS 818-08-6
Formula molecolare C8 H18 O Sn
Quantità 10 g
Sinonimo Dibutyltin oxide (6CI), Dibutyloxostannane, Axion CS 2455, Cotin 100, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(II) oxide, Dibutyloxotin, Dibutylstannane oxide, Eurecat 9555, Eurecat 9560, FC 4201, Fascat 4201, Fomrez SUL 11A, Fomrez SUL 11B, Fomrez SUL 11C, MSCAT 01, MSCAT 02, NSC 28130, Neostann U 300, Stann BO, Tegokat 248, Tin dibutyl oxide, U 300, ZT 4201
InChI Formula InChI=1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
IUPAC Name dibutyl(oxo)tin
Molecular Weight (g/mol) 248.94
Peso formulazione 250.038