Learn More
Dibutyltin oxide, 98%
Codice prodotto. 10513741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10513741 100 g Plastic bottle 100g
10194380 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10513741 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 179361000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 818-08-6
Formula molecolare C8H18OSn
Molecular Weight (g/mol) 248.92
Numero MDL MFCD00001992
InChI Key JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
IUPAC Name dibutyl(oxo)tin
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Dibutyltin oxide
Nota nome 98%
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [CH3(CH2)3]2Sn(=O)
Quantità 100 g
Beilstein 04, I, 588
Fieser 05,188; 09,141; 10,123; 12,160; 13,53; 15,116; 16,112
Indice di Merck 15, 3048
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Peso formulazione 248.92
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Granular Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibutyltin oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico