Learn More
R&D Systems™ Dibutyryl-cAMP, sodium salt
Codice prodotto. 30001207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001207 10 mg 10mg
18034932 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001207 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1141/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.68€
    185.85€ / 10mg
    Risparmia 21.83€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A Tocris product, part of R&D Systems. Cell-permeable cAMP analog
Cell-permeable analog of cAMP; activates cAMP-dependent protein kinases. Promotes differentiation of dopaminergic neurons (iDA) from hPSCs in combination with other reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16980-89-5
Formula molecolare C18H26N5NaO8P
Specifica
Materiale o nome chimico Dibutyryl-cAMP, sodium salt
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 491.37
Purezza >98%
Peso molecolare 494.397