Learn More
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)
Codice prodotto. 15431537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15431537 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15431537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039411.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14023-80-4 | C7H7IrO4 | 347.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)
CAS 14023-80-4
Formula molecolare C7H7IrO4
Numero MDL MFCD00049135
Quantità 0.5 g
Numero UN UN3466
Sinonimo acetylacetonato dicarbonyliridium i, dicarbonyl 2,4-pentanedionato iridium
InChI Key DFIAYCFHPDOZLK-FGSKAQBVSA-M
SMILES [Ir+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
IUPAC Name carbon monoxide;(E)-4-hydroxypent-3-en-2-one;iridium
Molecular Weight (g/mol) 347.35
PubChem CID 71311471
Peso formulazione 347.35
Forma fisica Crystalline