Learn More
Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
Codice prodotto. 10477402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
Codice prodotto. 10477402
Marca: Thermo Scientific Acros 363955000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14874-82-9 | C7H7O4Rh | 258.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14874-82-9
Formula molecolare C7H7O4Rh
Molecular Weight (g/mol) 258.03
Numero MDL MFCD00009884
InChI Key BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
IUPAC Name λ¹-rhodium(1+) bis(methanidylidyneoxidanium) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
Punto di fusione 154.0°C to 156.0°C
Colore Green-Red
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 258.04
Forma fisica Flakes or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.