Learn More
Dicarbonylbis(cyclopentadienyl)titanium(II), 98%
Codice prodotto. 11374467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11374467 0.5 g 0.50g
11384467 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374467 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039571.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12129-51-0 | C12H12O2Ti | 236.09 g/mol
It is used as an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12129-51-0
Formula molecolare C12H12O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 236.09
Numero MDL MFCD00143762
InChI Key AGUCYLATRKJGHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dicarbonylbis cyclopentadienyl titanium ii, acmc-1bra9, bis oxomethylidene titanium;cyclopenta-1,3-diene
Specifica
Materiale o nome chimico Dicarbonylbis(cyclopentadienyl)titanium(II)
Punto di fusione 90°C (decomposition)
Punti di ebollizione 60°C (0.001 mmHg)(sublimation)
Quantità 0.5 g
Numero UN UN3466
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 234.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline