Learn More
Dichlobenil, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dichlobenil |
| CAS | 1194-65-6 |
| Nomi componenti o analita | Dichlobenil |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H3 Cl2 N |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Benzonitrile, 2,6-dichloro-, 2,6-Dichlorobenzonitrile, 2,6-Dichlorocyanobenzene, Casoron, Casoron 133, Casoron 4G, Casoron G, DBN, DBN (pesticide), Dichlobenil, H 133, NSC 521490, Nia 5996, Niagara 5996, Surfassol |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1C#N |
| Vedi altri risultati |