Learn More
Dichlobentiazox, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dichlobentiazox |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H6Cl2N2O3S2/c12-9-7(19-14-10(9)13)5-18-11-6-3-1-2-4-8(6)20(16,17)15-11/h1-4H,5H2 |
| Peso formulazione | 347.9197 |