missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichlofenthion, TRC

Codice prodotto. 30380107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30380107 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30380107 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43155050MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Dichlofenthion
CAS 97-17-6
Formula molecolare C10 H13 Cl2 O3 P S
Quantità 50 mg
Sinonimo Dichlofenthion, ECP, ECP (pesticide), ENT 17470, Hexanema, NSC 52964, Nemacide, O,O-Diethyl O-(2,4-dichlorophenyl) phosphorothioate, O-(2,4-Dichlorophenyl) O,O-diethyl phosphorothioate, VC 1-13, VC 13, VC 13 (pesticide), VC 13 Nemacide
InChI Formula InChI=1S/C10H13Cl2O3PS/c1-3-13-16(17,14-4-2)15-10-6-5-8(11)7-9(10)12/h5-7H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC Name (2,4-dichlorophenoxy)-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molecular Weight (g/mol) 315.15
Peso formulazione 313.97
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.