missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlofenthion, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dichlofenthion |
| CAS | 97-17-6 |
| Formula molecolare | C10 H13 Cl2 O3 P S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Dichlofenthion, ECP, ECP (pesticide), ENT 17470, Hexanema, NSC 52964, Nemacide, O,O-Diethyl O-(2,4-dichlorophenyl) phosphorothioate, O-(2,4-Dichlorophenyl) O,O-diethyl phosphorothioate, VC 1-13, VC 13, VC 13 (pesticide), VC 13 Nemacide |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13Cl2O3PS/c1-3-13-16(17,14-4-2)15-10-6-5-8(11)7-9(10)12/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC Name | (2,4-dichlorophenoxy)-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molecular Weight (g/mol) | 315.15 |
| Peso formulazione | 313.97 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?