Learn More
Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II), Pd 18.5%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11343477
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11343477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 018779.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19978-61-1
Formula molecolare C26H26Cl2P2Pd+2
Molecular Weight (g/mol) 577.762
Numero MDL MFCD00015702
InChI Key LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dichloro 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium ii
PubChem CID 131675886
IUPAC Name 2-diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphane;palladium(2+);dihydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(CCP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl.[Pd+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II)
Punto di fusione >360°C
Colore Yellow
Formula lineare PdCl2[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]
Quantità 2 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 575.75
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 18.5%
Forma fisica Powder