Learn More
Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II)
Descrizione
Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II) is used as an effective catalyst for Kumada coupling and Suzuki reactions. It also catalyzes other reactions to convert enol ethers, dithioacetals and vinyl sulfides to olefins. Further, it is used as a catalyst for preparation of block-copolythiophenes and solid state metathesis polycondensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II) |
| Punto di fusione | 213°C (decomposition) |
| Quantità | 2 g |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 542.03 |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
- Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II)
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..