Learn More
Dichloro(ethylenediamine)palladium(II), Pd 44.8%
Codice prodotto. 11335998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11335998 1 g 1g
11325998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11335998 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010496.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 15020-99-2 | C2H8Cl2N2Pd | 237.42 g/mol
Catalyst for C-C coupling reactions like Sonogashira coupling. Formation of host-guest complexes. Synthesis of mixed-metal, mixed-pyrimidine self-assembling metallacalix[n]arenes; ring-in-ring complex; binding of metal with glycose phosphates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 15020-99-2
Formula molecolare C2H8Cl2N2Pd
Molecular Weight (g/mol) 237.42
Numero MDL MFCD00044991
InChI Key CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dichloro 1,2-diaminoethane palladium, dichloro ethylenediamine palladium ii, dichloro 1,2-diaminoethane ;palladium, dichloro ethylenediamine palladate ii, ethylenediamine palladium ii chloride, ethylenediamine; palladium chloride, palladium ii chloride ethylenediamine complex, dichloro ethylenediamine palladium ii , pd
PubChem CID 11139157
SMILES Cl[Pd]Cl.NCCN
Especificaciones
Materiale o nome chimico Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Very low solubility in water.
IUPAC Name dichloropalladium; ethane-1,2-diamine
Peso formulazione 237.41
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 44.8%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.