Learn More
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) Dimer, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) Dimer |
| CAS | 52462-29-0 |
| Formula molecolare | C20H28Cl4Ru2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]di-Ruthenium |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20.C10H14.2CH3.2ClH.2Cl.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;;;/h8-10H,4-7H2,1-3H3;4-8H,1-3H3;2*1H3;2*1H;;;;/q;;;;;;;;2*+1/p-2/t9-,10+;;;;;;;;; |
| SMILES | [Cl-][Ru+2]123456([Cl-][Ru+2]789%10%11([Cl-])([Cl-]1)[CH]=%12[CH]%11=C%10(C(C)C)[CH]9=[CH]8C%127C)[CH]=%13[CH]6=C5(C(C)C)[CH]4=[CH]3C%132C |
| Molecular Weight (g/mol) | 612.39 |
| Peso formulazione | 611.9 |