Learn More
Dichloroacetic acid, 99+%
Codice prodotto. 10500551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10500551 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10635722 1 L Bottiglia in vetro 1L
10712554 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10500551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113062500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.45€
    38.30€ / 250mL
    Risparmia 3.15€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 128.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-43-6
Formula molecolare C2H2Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 128.94
Numero MDL MFCD00004223
InChI Key JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
PubChem CID 6597
ChEBI CHEBI:36386
IUPAC Name 2,2-dichloroacetic acid
SMILES C(C(=O)O)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloroacetic acid
Punto di fusione 9.0°C to 11.0°C
Colore Brown
Densità 1.5600g/mL
Punti di ebollizione 194.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2CHCO2H
Indice di rifrazione 1.4653 to 1.4673
Quantità 250 mL
Beilstein 02,202
Fieser 16,115
Indice di Merck 15,3059
Gravità specifica 1.56
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and ethanol,soluble in acetone
Peso formulazione 128.94
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.