Learn More
Dichloroacetic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10283230 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10283230 100 mL 100mL
10274342 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10283230 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/1550/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 79-43-6
Formula molecolare C2H2Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 128.94
Numero MDL 4223
InChI Key JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2,2-dichloroacetic acid
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl
Specifica
Punto di fusione 9°C
Colore Yellow
pH 1.2
Punti di ebollizione 194°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 100 mL
Densità vapore 4.45
Peso formulazione 128.94g/mol
Pressione del vapore 1.3mbar 44
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.