Learn More
Dichloroacetic acid, technical, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17525625 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17525625 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17525625 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 473140025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    229.00€ / 2.5L
    Risparmia 19.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Vettore alfa DICHLOROACETICACID
Materiale o nome chimico Dichloroacetic acid
CAS 79-43-6
Colore Clear colorless to dark yellow
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Conforms
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (Titration with NaOH)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C2H2Cl2O2
Formula lineare Cl2CHCO2H
Indice di rifrazione 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
Numero MDL 00004223
Quantità 2.5 L
Informazioni di solubilità Soluble in water; Miscible with alcohol, ether and ethanol; Soluble in acetone
InChI Key JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC Name 2,2-dichloroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 128.94
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroacetic acid