Learn More
Dichloroacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dichloroacetic acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6) |
| Peso formulazione | 127.9432 |
| Percent Purity | >95% |